Learn More
Cyclohexylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027862
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
698-90-8
C7H14N2O
142.202
MFCD00014286
WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
69684
Cyclohexylharnstoff
C1CCC(CC1)NC(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
698-90-8
C7H14N2O
142.202
MFCD00014286
WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
69684
Cyclohexylharnstoff
C1CCC(CC1)NC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexylurea
Schmelzpunkt 191°C to 195°C
Menge 25 g
Beilstein 636914
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%