Learn More
Cyclooctan, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046562
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
292-64-8
C8H16
112.216
MFCD00004162
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
9266
Cyclooctan
C1CCCCCCC1
292-64-8
C8H16
112.216
MFCD00004162
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
octamethylene, cyclooctan, unii-kkz3kbs654, kkz3kbs654, cyclooctane, acmc-209h7x, cambridge id 6337558, cambridge id 6511221, cambridge id 6544558, cyclooctane, analytical standard
9266
Cyclooctan
C1CCCCCCC1
Cyclooctane is used as solvent, reagents and synthetic organic intermediates and it can be used to produce cyclooctanone. It is also used as an intermediate in production of plastics, fibers, adhesives and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclooctan wird als Lösungsmittel, Reagenz und synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet und dient zur Herstellung von Cyclooctanon. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kunststoffen, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclooctane
Schmelzpunkt 12°C to 14°C
Dichte 0.835
Siedepunkt 150°C to 152°C
Flammpunkt 28°C (82°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1900349
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) ≥99%