missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclooctanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025115
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3637-63-6
C9H18O
142.242
MFCD00001749
ZHPBLHYKDKSZCQ-UHFFFAOYSA-N
cyclooctanemethanol, cyclo octyl carbinol, cyclooctylmethan-1-ol, cyclooctylcarbinol, cyclooctane methanol, acmc-20alcc, hydroxymethylcyclooctane
77196
Cyclooctylmethanol
C1CCCC(CCC1)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3637-63-6
C9H18O
142.242
MFCD00001749
ZHPBLHYKDKSZCQ-UHFFFAOYSA-N
cyclooctanemethanol, cyclo octyl carbinol, cyclooctylmethan-1-ol, cyclooctylcarbinol, cyclooctane methanol, acmc-20alcc, hydroxymethylcyclooctane
77196
Cyclooctylmethanol
C1CCCC(CCC1)CO

Cyclooctanemethanol is used as a high boiling solvent and heat transfer agent. It is also useful for conversion into plastic and lacquer base materials. Cyclooctanemethanol can be oxidized to cyclooctane carboxylic acid and the acid can be converted into octahydro-2-oxo-1H-azonine (S-aminooctanoic acid lactam), which is a starting material for the production of nylon-8.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cyclooctanmethanol wird als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt und als Wärmeträgermittel verwendet. Eignet sich auch für die Umwandlung in Kunststoff- und Lackbasismaterialien. Cyclooctanmethanol kann zu Cyclooctan-Carbonsäure oxidiert werden, und die Säure kann in Octahydro-2-oxo-1H-azonin (S-Aminooctansäurelactam) umgewandelt werden, das ein Ausgangsmaterial für die Herstellung von Nylon-8 ist.

Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclooctanemethanol
Dichte 0.94
Flammpunkt 93°C (199°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'