Learn More
Cyclooctanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025442
20.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
502-49-8
C8H14O
126.199
MFCD00001754
IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
10403
Cyclooctanon
C1CCCC(=O)CCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
502-49-8
C8H14O
126.199
MFCD00001754
IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
10403
Cyclooctanon
C1CCCC(=O)CCC1
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 15 g/l. Löslich in Aceton, Alkohol, Chloroform, Methanol und Benzol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclooctanone
Schmelzpunkt 37°C to 44°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 195°C to 197°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Geruch Pleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1280738
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%