Learn More
Cyclooctanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469946
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469946 25 g 25 Gramm
11479946 100 g 100 Gramm
11489946 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11469946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20911.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.199 g/mol
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 15 g/l. Löslich in Aceton, Alkohol, Chloroform, Methanol und Benzol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-49-8
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00001754
InChI-Schlüssel IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC-Name Cyclooctanon
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclooctanone
Schmelzpunkt 37°C to 44°C
Dichte 0.96
Siedepunkt 195°C to 197°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Geruch Pleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 1280738
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%