Learn More
Cyclooctylamin, 97+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7043491
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
5452-37-9
C8H17N
127.231
MFCD00001748
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
2903
Cyclooctanamin
C1CCCC(CCC1)N
5452-37-9
C8H17N
127.231
MFCD00001748
HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
2903
Cyclooctanamin
C1CCCC(CCC1)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Cyclooctylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 10.2G/L bei 20° C.
Hinweise
Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. Vermeiden Sie übermäßige Lichtexposition. Luftempfindlich. Lagerung bei +15°C bis +25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclooctylamine
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 0.912
Siedepunkt 189°C to 190°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.481
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2689120
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 10.2g/L at 20°C.
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclooctylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.