Learn More
Cyclopentadienylzirkontrichlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopentadienylzirconium trichloride |
| Schmelzpunkt | 210°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
| Formelmasse | 262.66 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO– Nur für Forschungszwecke