Learn More
Cyclopentan-1,2-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cyclopentane-1,2-dione |
| CAS | 3008-40-0 |
| Summenformel | C5 H6 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h1-3H2 |
| SMILES | O=C1CCCC1=O |
| IUPAC-Name | Cyclopentan-1,2-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.1 |
| Formelmasse | 98.037 |