missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopentan, HPLC-Klasse, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4408383
38.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
Cyclopentan
C1CCCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
287-92-3
C5H10
70.135
MFCD00001356
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
9253
CHEBI:23492
Cyclopentan
C1CCCC1

Für HPLC und Spektrophotometrie

Cyclopentane is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Namenshinweis Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons .
Schmelzpunkt °C to 95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.748 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt -37°C (-34°F)
Zündpunkt 380°C (716°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.406
Menge 250 mL
Beilstein 1900195
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formelmasse 70.14
Dampfdruck 398mm Hg at 20°C
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'