Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopentansulfonylchlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H32865.03
Weitere Details : CAS : 26394-17-2 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15465627
  • 177.00 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
26394-17-2
168.635
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
3717197
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
C5H9ClO2S
MFCD04117774
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
Cyclopentansulfonylchlorid
Spezifikation
Cyclopentanesulfonyl chloride
71°C to 73°C (2mmHg)
26394-17-2
MFCD04117774
cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
168.635
168.64
Moisture sensitive
1g
C5H9ClO2S
UN3265
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Cyclopentansulfonylchlorid
3717197
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation