Learn More
Cyclopentanonoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11431507
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1192-28-5
C5H9NO
99.13
MFCD00001420
YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
14500
N-cyclopentylidenehydroxylamine
ON=C1CCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1192-28-5
C5H9NO
99.13
MFCD00001420
YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
14500
N-cyclopentylidenehydroxylamine
ON=C1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentanone oxime
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 92°C (198°F)
Menge 25 g
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 97%