Learn More
Cyclopentene, +95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-97403
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
142-29-0
C5H8
68.11
MFCD00001394
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
8882
CHEBI:49155
Cyclopenten
C1CC=CC1
142-29-0
C5H8
68.11
MFCD00001394
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
8882
CHEBI:49155
Cyclopenten
C1CC=CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentene
Namenshinweis tech., ≥95%
Schmelzpunkt -135.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7740g/mL
Siedepunkt 44.0°C
Flammpunkt −30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H8
Brechungsindex 1.4200 to 1.4240
Menge 100 mL
Beilstein 05, 61
Relative Dichte 0.774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Viskosität 0.36 mPa.s (15°C)
Formelmasse 68.11
Reinheit (%) 95+%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.