Learn More
Cyclopentylmethylether, +99 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10268423 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10268423 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10589213 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10157283 1 L Glasflasche 1 Liter
11340906 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10268423 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 396132500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5614-37-9 | C6H12O | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5614-37-9
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD08276401
InChI-Schlüssel SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentyl methyl ether, cyclopentane, methoxy, cpme, cyclopentane,methoxy, unii-4067e5gbkb, cyclopentylmethylether, cylopentylmethylether, methoxycyclopentane, 2-methoxycyclopentyl, cylopentyl-methylether
PubChem CID 138539
IUPAC-Name Methoxyclopentan
SMILES COC1CCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Cyclopentyl methyl ether
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -140.0°C
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 106.0°C
Flammpunkt −1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.9% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9OCH3
Brechungsindex 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Menge 250 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Merck Index 15,2742
Relative Dichte 0.86
Stabilisator 50ppm (BHT) approximately
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99.9+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentyl methyl ether
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.