Learn More
Cyclopentylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-97442
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1003-03-8
C5H11N
85.15
MFCD00001380
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
2906
cyclopentanamine
NC1CCCC1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1003-03-8
C5H11N
85.15
MFCD00001380
NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
2906
cyclopentanamine
NC1CCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopentylamine
Namenshinweis 99+%
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9NH2
Brechungsindex 1.4482 to 1.4502
Menge 5 g
Beilstein 12,4
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely miscible with water
Formelmasse 85.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig