Learn More
Cytiva Cyclopore™ Schwarze Membranfilter aus Polycarbonat
Als Kontrasthintergrund für die Epifluoreszenz und andere mikroskopische Anwendungen. Whatman™ Cyclopore™ Membranfilter aus schwarzem Polycarbonat verbessern die Testempfindlichkeit durch ihre geringe Hintergrundfluoreszenz.
111.00 € - 185.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Epifluoreszenz- und andere Mikroskopie mit kontrastierendem Hintergrund; zur Filterung von Proben, die direkt für die Analyse verwendet werden |
Anzahl pro Packung | 100 Packung |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11364824
|
Cytiva
7063-2502 |
0,2 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11325054
|
Cytiva
7063-2504 |
0,4 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Kernspur
- Hohe Probensichtbarkeit durch die schwarze Membranfilteroberfläche
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Temperaturbeständig bis zu 140 °C
- Geringes Eigengewicht
Spezifikation
Schwarz | |
Für Epifluoreszenz- und andere Mikroskopie mit kontrastierendem Hintergrund; zur Filterung von Proben, die direkt für die Analyse verwendet werden | |
25 mm |
Polycarbonat | |
100 Packung |