Learn More
Cyclopropanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484264
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484264 5 g 5 Gramm
11494264 25 g 25 Gramm
11404274 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12567.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropanmethanol wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-33-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00001309
InChI-Schlüssel GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC-Name Cyclopropylmethanol
SMILES OCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanemethanol
Schmelzpunkt <-60°C
Dichte 0.904
Siedepunkt 123°C to 124°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.433
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1846846
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%