Learn More
Cyclopropylcarbinol, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472634
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10472634 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10472634 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00731EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl carbinol
CAS 2516-33-8
Prozentgehaltsbereich 97+%
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00001309
Menge 25 g
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
InChI-Schlüssel GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CC1
IUPAC-Name Cyclopropylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
PubChem CID 75644
Formelmasse 72.11