Learn More
Cyclopropyl-Carbinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4599905
32.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2516-33-8
C4H8O
72.11
MFCD00001309
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
75644
Cyclopropylmethanol
OCC1CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2516-33-8
C4H8O
72.11
MFCD00001309
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
75644
Cyclopropylmethanol
OCC1CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl carbinol
Schmelzpunkt -60°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.433
Menge 25 mL
Beilstein 06,4
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viskosität 4.04 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig