Learn More
Cyclopropyl-Carbinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511341 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10318103 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10531794 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10083813 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10511341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296820250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2516-33-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2516-33-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00001309
InChI-Schlüssel GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
IUPAC-Name Cyclopropylmethanol
SMILES OCC1CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl carbinol
Schmelzpunkt -60°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5CH2OH
Brechungsindex 1.4310 to 1.433
Menge 25 mL
Beilstein 06,4
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viskosität 4.04 mPa.s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit