Learn More
Cyclopropylphenylketon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311557
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311557 25 g 25 Gramm
11321557 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02218.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3481-02-5 | C10H10O | 146.19 g/mol
Cyclopropyl phenyl ketone is used to prepare α-cyclopropylstyrene by the Wittig reaction in dimethyl sulfoxide. It is also used as starting reagent during the (Z)-titanium enolate formation from cyclopropyl ketones via TiCl4-n-Bu4NI-induced ring opening reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylphenylketon wird zur Herstellung von α-Cyclopropylstyrol durch die Wittig-Reaktion in Dimethylsulfoxid verwendet. Es wird auch als Startreagenz während der (Z)-Titan-Enolatbildung aus Cyclopropylketonen über TiCl4-n-Bu4NI-induzierte Ringöffnungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3481-02-5
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00001294
InChI-Schlüssel PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropyl phenyl ketone, cyclopropyl phenyl methanone, phenyl cyclopropyl ketone, benzoylcyclopropane, methanone, cyclopropylphenyl, cyclopropylphenylketone, ketone, cyclopropyl phenyl, cyclopropyl-phenylmethanone, acmc-2097dl, cyclopropyl-phenyl-methanone
PubChem CID 77029
IUPAC-Name Cyclopropyl(phenyl)methanon
SMILES C1CC1C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropyl phenyl ketone
Dichte 1.06
Siedepunkt 248°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.5534
Menge 25 g
Beilstein 1860145
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%