missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopropylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045775
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6542-60-5
C5H7N
81.118
MFCD00041523
FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
643447
2-Cyclopropylacetonitril
C1CC1CC#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6542-60-5
C5H7N
81.118
MFCD00041523
FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
cyclopropylacetonitrile, cyclopropaneacetonitrile, 2-cyclopropylethanenitrile, cyclopropyl acetonitrile, cyclopropyl-acetonitrile, acmc-20albr, cyanomethyl cyclopropane, ksc352m6t
643447
2-Cyclopropylacetonitril
C1CC1CC#N

Cyclopropylacetonitrile is used in the preparation of cyclopropyl-2 acetophenone and cyclopropylacetyl chloride. It acts as an organic intermediate in organic synthesis. It is also employed in the preparation of agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Cyclopropylacetonitril wird zur Herstellung von Cyclopropyl-2-Acetophenon und Cyclopropylacetylchlorid verwendet. Es fungiert als organisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es wird auch in der Herstellung von Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt.

Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methylenchlorid und Alkoholen.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclopropylacetonitrile
Dichte 0.89
Siedepunkt 142°C to 144°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Strong
Brechungsindex 1.4245
Menge 5 g
UN-Nummer UN3275
Beilstein 2036964
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methylene chloride and alcohols.
Formelmasse 81.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'