Learn More
Cyclopropylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431498
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431498 10 g 10 Gramm
11441498 50 g 50 Gramm
11451498 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13844.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.096 g/mol
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclopropylamin) wird zur Herstellung von n-[4-(4-Fluor)phenyl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-Alkylamin-Derivaten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pt(CPA)2-(Bismethylthiomethylenpropandioat) und Pt(CPA)2-(Bisethylthiomethylenpropandioat)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-30-0
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.096
MDL-Nummer MFCD00001301
InChI-Schlüssel HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
IUPAC-Name Cyclopropanamin
SMILES C1CC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.824
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Brechungsindex 1.4206
Menge 10 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 741858
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Formelmasse 57.1
Reinheit (%) ≥98%