Learn More
Cyclopropylmethanol, TRC
Artikelnummer. 30362062
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362062 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988605100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylmethanol
CAS 2516-33-8
Summenformel C4H8O
Menge 100 g
Synonym Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OCC1CC1
IUPAC-Name Cyclopropylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Formelmasse 72.0575