Learn More
Cyclopropylmethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclopropylmethanol |
| CAS | 2516-33-8 |
| Summenformel | C4H8O |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Cyclopropanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclopropane, Cyclopropanemethyl Alcohol, Cyclopropylcarbinol, Cyclopropylcarbinyl Alcohol, NSC 85925 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | OCC1CC1 |
| IUPAC-Name | Cyclopropylmethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 72.11 |
| Formelmasse | 72.0575 |