Learn More
Cyclopropylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Cyclopropylzinkbromid wirkt als aktives Nukleophil in Palladium-katalysierter Kreuzkopplung von Heteroarylhalogeniden.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Speichern
Cyclopropylzinkbromid wirkt als aktives Nukleophil in Palladium-katalysierter Kreuzkopplung von Heteroarylhalogeniden.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Speichern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopropylzinc bromide |
Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 126403-68-7 |
Dichte | 0.969 |
Summenformel | C3H5BrZn |
MDL-Nummer | MFCD08741505 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran. |