Learn More
Cycrimine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30361184
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361184 50 mg 50 Milligramm
30359005 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361184 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC99145050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-02-3
Summenformel C19 H29 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 323.9
Synonym 1-Phenyl-1-cyclopentyl-3-piperidino-1-propanol hydrochloride, Compound 8958, Cycrimine hydrochloride, NSC 169452, Pagitane hydrochloride, 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha-cyclopentyl-alpha-phenyl-, hydrochloride, alpha-Cyclopentyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
IUPAC-Name 1-cyclopentyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCC2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycrimine Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H29NO.ClH/c21-19(18-11-5-6-12-18,17-9-3-1-4-10-17)13-16-20-14-7-2-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
Formelmasse 323.2016