Beschreibung
- Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
- Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
- Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
- Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
- Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
- Gestattet die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Fest |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel |
| Menge | 5 x 5 nM |
| Produkttyp | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung |
| Kitinhalt | 25 nmol CyDye DIGE Fluor Cy2-Farbstoff zur Minimalmarkierung |
| Ausreichend für | Größere Experimente mit mehreren Variablen, bis zu 60 Etikettierungen |
| Inhalt und Lagerung | -15°bis -30 °C |
| Farbe | Blau |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1