Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluorite: Cy2
Artikelnummer. 10648285 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 nM
2 x 5 nM
5 x 5 nM
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10648285 5 nM 1 Stück
10075624 5 x 5 nM 1 Stück
10156904 2 x 5 nM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10648285 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 25801082
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ermöglichen den Nachweis von bis zu drei vormarkierten Proteinproben und -standards auf demselben2-D-Elektrophorese-Gel
  • Die auf Größe und Ladung abgestimmten Farbstoffe ermöglichen die gleichzeitige Migration gekennzeichneter Proben innerhalb des Gels
  • Helle und hochempfindliche Farbstoffe ermöglichen die Verwendung des minimalen Markierungsverfahrens
  • Minimaler Signalverlust während der Markierung, Trennung und Messung
  • Keine Signaländerung über einen weiten pH-Bereich, der während der First Dimension (IEF)-Trennung verwendet wird
  • Diskretes Signal von jedem Fluor mit minimalem Crosstalk trägt zu hoher Genauigkeit bei
  • Gestattet die Markierung von 50 μg Protein pro Markierungsreaktion
Für allgemeine 2-D-Anwendungen, bei denen ausreichend Probenmengen verfügbar sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine 2-D-Anwendungen, wenn die Probe in ausreichender Menge vorliegt, Erkennung von bis zu drei markierten Proteinproben und Standards auf demselben 2D-Elektrophorese-Gel
Menge 5 nM
Produkttyp Amersham CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung
Kitinhalt 5 nmol CyDye DIGE Fluor Cy2 Farbstoff zur Minimalmarkierung
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C
Farbe Blau
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.