Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter
Für den sicheren, einfachen und genauen Flüssigkeitstransfer im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0496251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10335920
  • 183.38 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit NS-Fassung und Konus
  • Mit Skala (ca. Volumen/ml)
  • Mit Druckausgleichsrohr
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Duran Glass, Borosilicate Glass
With Curved Flow