Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Tropftrichter
Für den sicheren, einfachen und präzisen Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Tropftrichter bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0496601
21.58 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.37800kg
Artikelnummer. 10040540
  • 203.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Mit Druckausgleichschlauch
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Duran Glas, Borosilikatglas