Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Gefertigt aus einem PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe in Zylinderform sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04512kg
Artikelnummer. 11878942
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für ein breites Spektrum von Anwendungen
  • Autoklavierbar