Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06011482
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11592254
  • 1425.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
  • Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
  • Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 150
Zylindrisch
190 mm
5000 ml
430 mm
Reaktionsgefäß
Flach