Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, mit Gewinde
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DURAN™ Schläuche |
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 265 mm |
| Enthält | Laborflansch 150 |
| Produkttyp | Reaktionsgefäß |
| Form | Zylinder |
| Bodenform | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 190 mm |