Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel, mit Gewinde
Artikelnummer. 11542244
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
3 L
5 L
6 L
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11542244 5 L 1 Stück
10648170 2 l 1 Stück
11522244 3 L 1 Stück
11552244 6 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11542244 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06010482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylindrische Form, mit Graduierungen
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Beschreibung DURAN™ Schläuche
Kapazität (metrisch) 5 L
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 430 mm
Enthält Laborflansch 150
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 190 mm