missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Cynomolgus / Rhesus macaque CD47 Protein, His Tag

419.88 € - 3071.12 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001253446.1
Molekulargewicht 15.8 kDa
Quelle Cynomolgus / Rhesus macaque CD47, His Tag (CD7-C52H1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Glu 141 (Accession # F7A802-1). In the region Gln 19 - Glu 141, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CD47 are homologus.
Immunogen Gln 19 - Glu 141
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886247
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-C52H1-50UG
50 μg
419.88 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-C52H1-1MG
1 mg
3071.12 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Leukocyte surface antigen CD47 is also known as Antigenic surface determinant protein OA3, Integrin-associated protein (IAP) and Protein MER6. CD47 contains 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD47 is very broadly distributed on normal adult tissues. CD47 has a role in both cell adhesion by acting as an adhesion receptor for THBS1 on platelets, and in the modulation of integrins and plays an important role in memory formation and synaptic plasticity in the hippocampus by similarity. CD47 is the receptor for SIRPA, binding to which prevents maturation of immature dendritic cells and inhibits cytokine production by mature dendritic cells. CD47 Interaction with SIRPG mediates cell-cell adhesion, enhances superantigen-dependent T-cell-mediated proliferation and costimulates T-cell activation.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 15.8 kDa. The protein migrates as 30-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_001253446.1
Cynomolgus / Rhesus macaque CD47, His Tag (CD7-C52H1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Glu 141 (Accession # F7A802-1). In the region Gln 19 - Glu 141, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CD47 are homologus.
-20°C
CD47
Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
15.8 kDa
Gln 19 - Glu 141
CD47,MER6,IAP,OA3
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen