Learn More
ACROBiosystems Cynomolgus / Rhesus macaque CTLA-4 Protein, Fc Tag
217.74 € - 1004.01 €
Spezifikation
Zugriffsnummer XP_005574071.1
Molekulargewicht 39.9 kDa
Quelle Cynomolgus / Rhesus macaque CTLA-4, Fc Tag (CT4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Ser 160 (Accession # G7PL88-1). In the region Ala 37 - Ser 160, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CTLA-4 are homologus.
Immunogen Ala 37 - Ser 160
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886507
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CT4-C5256-200UG
200 μg
217.74 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15876507
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CT4-C5256-1MG
1 mg
1004.01 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is also known as CD152 (Cluster of differentiation 152), is a protein receptor that downregulates the immune system. CTLA4 is a member of the immunoglobulin superfamily, which is expressed on the surface of Helper T cells and transmits an inhibitory signal to T cells. The protein contains an extracellular V domain, a transmembrane domain, and a cytoplasmic tail. Alternate splice variants, encoding different isoforms. CTLA4 is similar to the T-cell co-stimulatory protein, CD28, and both molecules bind to CD80 and CD86, also called B7-1 and B7-2 respectively, on antigen-presenting cells. CTLA4 transmits an inhibitory signal to T cells, whereas CD28 transmits a stimulatory signal. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function. Fusion proteins of CTLA4 and antibodies (CTLA4-Ig) have been used in clinical trials for rheumatoid arthritis.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 39.9 kDa. As a result of glycosylation, the protein migrates as 45-52 kDa under reducing (R) condition, and 90-105 kDa under non-reducing (NR) condition (SDS-PA
Spezifikation
Spezifikation
XP_005574071.1
Cynomolgus / Rhesus macaque CTLA-4, Fc Tag (CT4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Ser 160 (Accession # G7PL88-1). In the region Ala 37 - Ser 160, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CTLA-4 are homologus.
-20°C
CTLA-4
Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
39.9 kDa
Ala 37 - Ser 160
CTLA4,CD152
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE