Learn More
ACROBiosystems Cynomolgus Serum Albumin Protein, His Tag
266.13 € - 1887.06 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001306284.1
Molekulargewicht 67.9 kDa
Quelle Cynomolgus Serum Albumin, His Tag (CSA-C52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Ala 608 (Accession # A2V9Z4-1).
Immunogen Asp 25 - Ala 608
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16417449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CSA-C52H4-100UG
100 μg
266.13 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16427449
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CSA-C52H4-1MG
1 mg
1887.06 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
serum albumin (SA) is also known as ALB, which is the main protein of plasma and has a good binding capacity for water,Ca2+,Na+,K+,fatty acids,hormones, bilirubin and drugs.The main function of SA is the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood. As Major zinc transporter in plasma, SA typically binds about 80% of all plasma zinc. A variant structure of albumin could lead to increased binding of zinc resulting in an asymptomatic augmentation of zinc concentration in the blood. Defects in serum albumin can cause familial dysalbuminemic hyperthyroxinemia which is a form of euthyroid hyperthyroxinemia that is due to increased affinity of serum albumin for T4. It is the most common cause of inherited euthyroid hyperthyroxinemia in Caucasian population.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 67.9 kDa. The protein migrates as 66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
NP_001306284.1
Cynomolgus Serum Albumin, His Tag (CSA-C52H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 25 - Ala 608 (Accession # A2V9Z4-1).
-20°C
Serum Albumin
Cynomolgus Monkey
PBS, pH7.4
HEK293
Other Recombinant Proteins
67.9 kDa
Asp 25 - Ala 608
Serum albumin,ALB,Alb
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE