Learn More
Invitrogen™ CYP2A6 BACULOSOMES™ Plus Reagent, rHuman
CYP2A6 BACULOSOMES™ Plus Reagenz, rHuman
Marke: Invitrogen™ PV6137
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Cytochrom P450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die mit rekombinantem Baculovirus infiziert sind. Sie enthalten ein humanes CYP450-Isoenzym sowie humane Cytochrom P450-Reduktase. Bei diesem bestimmten Isoenzym (CYP2A6) ist auch das humane Cytochrom b5 enthalten.Ein überexprimierter humaner CYP450-Isoenzym
CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien bieten einen deutlichen Vorteil gegenüber humanen Lebermikrosomen (HLMs), da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s oder andere Klassen von Arzneimittel-Metabolisierungsenzymen verhindert wird.
Hohe Aktivität: Ergebnisse mit höhere Empfindlichkeit
Verbindungen basierend auf Metabolismus- und Hemmungsprofilen, die mit CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien beobachtet wurden, sind denen mit HLMs für die meisten getesteten Verbindungen sehr ähnlich. Die Aktivität von CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien und das metabolische Tempo bei den meisten Substraten sind jedoch deutlich höher als bei HLMs. Dies führt zu einem großen dynamischen Bereich und einer hohen Empfindlichkeit bei Assays, die CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien verwenden. Die hohe Aktivität und Reproduzierbarkeit der Enzymkomponente, die bei der Reaktion mit den meisten Sondensubstraten beobachtet wurde, macht CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagenzien gut geeignet für Screening-Formate mit hohem Durchsatz.
Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
Bei keinem der bisher getesteten Vivid™-Sondensubstrate wurde ein Hintergrundmetabolismus durch endogenes Insekt-CYP450 nachgewiesen.
Anwendungen: Isozyme-Identifizierung, DMPK-Analyse, isozyme-spezifischer Stoffwechsel und Hemmungs-Screening
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
BACULOSOMES™ | |
Cytochrom-P450 | |
Bakterielles Mikrosom | |
Flüssige Suspension | |
Zytochrom-P450-Enzyme | |
Mikrosomen | |
Human |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
1 Röhrchen, bei -80 °C lagern | |
0,5 nmol | |
Baculovirus | |
Trockeneis | |
Toxikologie und Arzneimittelmetabolismus, Arzneimittelentwicklung |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.