Learn More
CYP3A5 BACULOSOMES™ Plus Reagenz, rHuman
CYP3A5 BACULOSOMES™ Plus Reagenz, rHuman
Marke:  Invitrogen P2512
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.18000kg
Artikelnummer. 10492102
  • 316.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Cytochrom P450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien sind Mikrosome, die aus Insektenzellen hergestellt werden, die mit rekombinantem Baculovirus infiziert sind, das ein humanes CYP450-Isoenzym enthält, sowie aus humaner Cytochrom P450-Reduktase. Bei diesem bestimmten Isoenzym (CYP3A5) ist auch das humane Cytochrom b5 enthalten.
  • Einzelne humane P450-Isoenzyme für detaillierte Untersuchungen zum Arzneimittelmetabolismus
  • Hohe spezifische Aktivität vergrößert den dynamischen Bereich und die Empfindlichkeit
  • Kein Hintergrundstoffwechsel für eindeutige Ergebnisse
    Einzeln überexprimiertes, humanes CYP450-Isoenzym
    CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien bieten gegenüber humanen Leber-Mikrosomen (HLMs) einen deutlichen Vorteil, da nur ein CYP450-Isoenzym exprimiert wird, wodurch der Metabolismus durch andere CYP450s oder andere Klassen von Enzymen, die Arzneimittel metabolisieren, verhindert wird.
    Hohe Aktivität führt zu erhöhter Empfindlichkeit
    Die Einstufung von Verbindungen auf der Grundlage von Metabolismus- und Hemmungsprofilen, die mit CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien beobachtet wurden, ist denen von HLMs für die meisten getesteten Verbindungen sehr ähnlich. Die Aktivität von CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien und das metabolische Tempo bei den meisten Substraten sind jedoch deutlich höher als bei HLMs. Dies führt zu einem großen dynamischen Bereich und einer hohen Empfindlichkeit bei Assays, die CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien verwenden. Die hohe Aktivität und Reproduzierbarkeit der Enzymkomponente, die bei der Reaktion mit den meisten Sondensubstraten beobachtet wurde, macht CYP450 BACULOSOMES™ plus Reagenzien gut geeignet für Hochdurchsatz-Screening-Formate.
    Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
    Bei keinem der bisher getesteten Vivid™ Sondensubstrate wurde ein Hintergrundmetabolismus durch endogene CYP450s-von Insekten nachgewiesen.
    Anwendungen: Isoenzyme-Identifizierung, DMPK-Analyse, Isoenzyme-spezifischer Stoffwechsel und Screening auf Hemmung
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Hepatozyten und Lebermodelle, Pharma und Biopharma, Proteinassays und -analyse, zielbasierte ADME/Tox-Assays, Isozym-Identifizierung, DMPK-Analyse, isozymspezifischer Metabolismus und Inhibitions-Screening
    -80 °C
    0,5 nmol
    CYP3A5 BACULOSOMES™ Plus Reagenz