Learn More
CYP3A7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | CYP3A7 |
---|---|
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896885
|
Proteintech
55428-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886885
|
Proteintech
55428-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene, CYP3A7, encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This enzyme hydroxylates testosterone and dehydroepiandrosterone 3-sulphate, which is involved in the formation of estriol during pregcy. The enzyme also metabolizes some drugs such as aflatoxin B1. This gene is part of a cluster of cytochrome P450 genes on chromosome 7q21.1. Transcript variants have been described, but it is not known whether these transcripts are normally produced.Spezifikation
CYP3A7 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P24462 | |
1551 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
CYP3A7 |
1 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CP37, CYP3A7, CYPIIIA7, Cytochrome P450 3A7, Cytochrome P450 HFLA, P450 HFLA | |
CYP3A7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |