missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CYP4Z1/CYP4Z2P Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16684075
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16684075 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16684075 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA599832

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Cytochrome P450 4Z1/2.

The cytochrome P450 (P450) superfamily of enzymes is one of three enzyme systems which metabolize the fatty acid arachadonic acid (AA) to regulators of vascular tone. P450 enzymes are monooxygenase enzymes which require several co-factors such as nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) and P450 reductase. There are over 200 known genes which encode P450s. Epoxygenases are those P450s which metabolize AA to epoxyeicosatrienoic acid (EETs) and omega-hydroxylases are those P450s which produce 19- and 20-hydroxyeicosatetraenoic acids (19- and 20-HETE). As well as fatty acid metabolism, P450s also metabolize many drugs and toxins. Cytochrome P450 3A4 is abundantly expressed in liver and small intestine and is inducible by barbiturates, glucocorticoids and rifampicin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CYP4Z1/CYP4Z2P
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CYP4Z1
Gen-Zugriffsnummer Q86W10, Q8N1L4
Gen-Alias CYP4A20; CYP4Z1; CYP4Z1/2; CYP4Z2P; CYPIVZ1; cytochrome P450 4Z1; cytochrome P450 family 4 subfamily Z member 1; cytochrome P450 family 4 subfamily Z member 2, pseudogene; cytochrome P450, family 4, subfamily Z, polypeptide 1; P450 4Z1/2; UNQ3060/PRO9882
Gensymbole CYP4Z1, CYP4Z2P
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CYP4Z1(Accession Q86W10), corresponding to amino acid residues S240-S290.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 163720, 199974
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.