Learn More
Riley™ Cypher Eco-Schutzgläser
Beschreibung
- Sport-Art 8 Base-Linse
- Weicher, passender Nasensteg mit Anti-Rücken-Gang
- Co-injizierte zweifarbige Schläfen mit flexiblen TPE-Enden verbessern den allgemeinen Sitz und den Komfort
- Keine Einwegverpackung; die Lieferung erfolgt in einem Microfiberbeutel, der zu 100 % aus wiederverwertetem Material besteht
- Einzigartige Seitenarme mit aerodynamischen Aufnahmen
- Auf Rezept erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE oder – UKCA oder – EN 166:2001 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest, Feuchtigkeitsabweisend, UV-behandelt |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Komponenten- und Produktfertigung, Fahrzeug selbst, gewerbliche Reinigung, allgemeine Wartung, Inspektion und Qualitätskontrolle |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Transmissionswert | 92% |
| Gewicht (metrisch) | 22 g |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |