Learn More
Cytiva CypHer5E NHS-Ester
Artikelnummer. 11505834 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11505834 1 mg 1 Milligramm
11515834 5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11505834 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. PA15401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein rot-anregbares, pH-empfindliches Cyanin-Farbstoff-Derivat, das bei Agoniststimulation Rezeptoren von der Zelloberfläche in saure Endosome bewegt.
CypHer5E ist ein flexibles, generisches Fluorophor, das zur Untersuchung der meisten Klassen von Zelloberflächenrezeptoren verwendet werden kann, die sich bei Aktivierung durch einen Liganden in den endozytischen Weg verinnerlichen.
  • Die generische Technologie kann mit jedem Rezeptor- oder Epitop-Tag-Antikörper gekoppelt werden.
  • Überwacht alle Umschlagereignisse von neutral auf sauer.
  • Einfache Erhöhung der Fluoreszenzintensität.
  • Klassisches CyDye Profil von zwei Heterotyklen, die durch eine Polymethinbrücke verbunden sind, und enthält sekundäre Stickstoffatome in einem oder beiden heterozyklischen Ringen.
  • CypHer5E verfügt über zusätzliche Sulfonatgruppen, um seine Löslichkeit in wässrigen Lösungen zu verbessern.
  • Höhere Effizienz bei der Kennzeichnung und reduziert unerwünschte Farbstoffwechselwirkungen.
CypHer5E berichtet über die ligand-vermittelte Rezeptorinternalisierung durch die Ausnutzung von pH-Unterschieden, die entlang des endozytischen Pfads auftreten. CypHer5E ist ein rot-anregbares, pH-empfindliches Cyanin-Farbstoff-Derivat, das bei einem basischen pH-Wert minimal fluoreszierend und bei einem sauren pH-Wert maximal fluoreszierend ist. Daher gut geeignet, die Bewegung eines Rezeptors von der Zelloberfläche in saure Endosome bei Agonistenstimulation zu berichten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung 100 % CypHer5E
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Reagenz eignet sich nachweislich für Studien zur Internalisierung von lebenden Zellrezeptoren mit dem IN Cell Analyzer 3000, dem IN Cell Analyzer 1000 und Konfokalmikroskopen. 0.5 ml des Lagerreagenzes reichen für bis zu 500 Wells aus.
Menge 1 mg
Produkttyp CypHer5E NHS Ester
Ausreichend für 50 Wells
Löslichkeit Leicht löslich in Methanol; sehr leicht löslich in kaltem und heißem Wasser.
Marker oder Farbstoff Cy
Farbe Blau
Emission 663
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1