Beschreibung
CypHer5E ist ein flexibles, generisches Fluorophor, das zur Untersuchung der meisten Klassen von Zelloberflächenrezeptoren verwendet werden kann, die sich bei Aktivierung durch einen Liganden in den endozytischen Weg verinnerlichen.
- Die generische Technologie kann mit jedem Rezeptor- oder Epitop-Tag-Antikörper gekoppelt werden.
- Überwacht alle Umschlagereignisse von neutral auf sauer.
- Einfache Erhöhung der Fluoreszenzintensität.
- Klassisches CyDye Profil von zwei Heterotyklen, die durch eine Polymethinbrücke verbunden sind, und enthält sekundäre Stickstoffatome in einem oder beiden heterozyklischen Ringen.
- CypHer5E verfügt über zusätzliche Sulfonatgruppen, um seine Löslichkeit in wässrigen Lösungen zu verbessern.
- Höhere Effizienz bei der Kennzeichnung und reduziert unerwünschte Farbstoffwechselwirkungen.
CypHer5E berichtet über die ligand-vermittelte Rezeptorinternalisierung durch die Ausnutzung von pH-Unterschieden, die entlang des endozytischen Pfads auftreten. CypHer5E ist ein rot-anregbares, pH-empfindliches Cyanin-Farbstoff-Derivat, das bei einem basischen pH-Wert minimal fluoreszierend und bei einem sauren pH-Wert maximal fluoreszierend ist. Daher gut geeignet, die Bewegung eines Rezeptors von der Zelloberfläche in saure Endosome bei Agonistenstimulation zu berichten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | 100 % CypHer5E |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dieses Reagenz eignet sich nachweislich für Studien zur Internalisierung von lebenden Zellrezeptoren mit dem IN Cell Analyzer 3000, dem IN Cell Analyzer 1000 und Konfokalmikroskopen. 0.5 ml des Lagerreagenzes reichen für bis zu 500 Wells aus. |
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | CypHer5E NHS Ester |
| Löslichkeit | Leicht löslich in Methanol; sehr leicht löslich in kaltem und heißem Wasser. |
| Farbe | Blau |
| Emission | 663 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.