Learn More
Cyprodinil-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyprodinil phenyl-d5 |
| CAS | 1773496-67-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C14 2H5 H10 N3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Cyprodinil D5 (phenyl D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrimidin-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.32 |
| Mehr anzeigen |