missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYR61 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 2E11F11, Proteintech

Artikelnummer. 18020636 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
20 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18020636 100 μL 100 Mikroliter
18067805 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18020636 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL48867656100UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The CYR61 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYR61. This antibody recognizes human antigen. The CYR61 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spezifikation

Antigen CYR61
Anwendungen Immunofluorescence
Klon 2E11F11
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat CoraLite Plus 488
Gensymbole CCN family member 1, CCN1, CYR61, GIG1, IBP 10, IGF binding protein 10, IGFBP 10, IGFBP10, Protein CYR61, Protein GIG1
Wirtsspezies Mouse
Menge 100 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3491
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 155 kDa
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.