Learn More
Cyromazin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313589
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313589 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313589 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11920000AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyromazine
CAS 66215-27-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cyromazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H10 N6
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
SMILES Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
IUPAC-Name 4-N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Menge 1 mL
Formelmasse 166.0967 g/mol