Learn More
Cyromazine, TRC
Artikelnummer. 30134714
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134714 50 g 50 Gramm
17933655 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98930050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66215-27-8
Summenformel C6 H10 N6
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N-cyclopropyl- (9CI), N2-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-s-triazine, 2-Cyclopropylamino-4,6-diamino-s-triazine, CGA 72662, Citation, Cyclopropylmelamine, Cyromazin, Cyromazine, Larvadex, N-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Neporex, Patron, Trigard, Vetrazin, Vetrazin (pesticide), Vetrazin Liquid, Vetrazine
IUPAC-Name 4-N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
SMILES Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyromazine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Formelmasse 166.0967