missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYRPTIC/CFC1 Antibody (221428), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18597938 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18597938 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18597938 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB18401W

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CYRPTIC/CFC1 Monoclonal antibody specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CYRPTIC/CFC1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 221428
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Cryptic, Tyr36-Gly177, Accession # P97766
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55997
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.