Learn More
Cystamindihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026711
24.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-17-7
C4H14Cl2N2S2
225.19
MFCD00012905
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
5941
2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-17-7
C4H14Cl2N2S2
225.19
MFCD00012905
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
5941
2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cystamindihydrochlorid ist ein antiinfektiöses Mittel, das bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt wird. Es wird auch als Strahlenschutzmittel verwendet, das Sulfhydrylenzyme stört. Außerdem dient es als Heparin-Antagonist und Sulfhydryl-modifizierendes Reagenz. Darüber hinaus wird es als Inhibitor von TGase eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cystamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 3616850
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,2776
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) ≥97%